Merck
746010
Sigma-Aldrich
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
97%
別名:
3-(p-Cyanophenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzenepropionic acid, 4-Cyanohydrocinnamic acid, [p-Cyanophenyl]-3-propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
138-143 °C
官能基
carboxylic acid
nitrile
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
746010-BULK:
746010-VAR:
746010-1G:4548173341811
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)