Merck
N16428
Sigma-Aldrich
4-Nitrocinnamic acid, predominantly trans
97%
別名:
3-(4-Nitrophenyl)-2-propenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
193.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChI Key
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N16428-BULK:
N16428-25G:
N16428-1KG:
N16428-100G:
N16428-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
María L Salum et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 148, 128-135 (2015-04-29)
Cinnamic acids are present in all kinds of plant tissues and hence in herbs and derived medicines, cosmetics and foods. The interest in their role in plants and their therapeutic applications has grown exponentially. Because of their molecular structure they