Merck
Z408522
Sigma-Aldrich
Scienceware® Cryo-Safe cold box
insulated to maintain low temperature
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
特徴
Holds 12 x 1.5 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18847-0002
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
11.7 cm (4.6 in.) × 11.7 cm (4.6 in.) × 7.1 cm (2.8 in.)
詳細
Molded PS with cover. Holds twelve 1.5 mL microcentrifuge tubes. Insulated to maintain low temperature required for safe storage and transport of enzymes and critical samples. When box is taken from a 20°C freezer, it will maintain a -15°C temperature for 1.5h and will maintain a temperature below 0°C for 4h.
法的情報
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z408522-1EA4061832264189