Merck
QBD10995
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-NHS ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H52N2O14
CAS番号:
分子量:
760.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
NHS ester
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
InChI
1S/C38H52N2O14/c41-35-9-10-36(42)40(35)54-37(43)11-13-45-15-17-47-19-21-49-23-25-51-27-28-52-26-24-50-22-20-48-18-16-46-14-12-39-38(44)53-29-34-32-7-3-1-5-30(32)31-6-2-4-8-33(31)34/h1-8,34H,9-29H2,(H,39,44)
InChI Key
AMSAHSNOOQLQOU-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Fmoc-N-amido-dPEG®8-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10995-100MG:
QBD10995-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)