グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c2c(c4c(c(cc(c4)O)OC)c1)c3c(cc2C(=O)O)OCO3
InChI
1S/C17H11NO8/c1-24-12-3-7(19)2-9-8(12)4-11(18(22)23)14-10(17(20)21)5-13-16(15(9)14)26-6-25-13/h2-5,19H,6H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
PADIFGYTAXNCRK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83478-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PHL83478-5MG |