Merck
PHL89238
Caffeoylmalic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
2-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O8
CAS番号:
分子量:
296.23
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)OC(CC(=O)O)C(=O)O)OC
InChI
1S/C15H16O8/c1-21-10-5-3-9(7-11(10)22-2)4-6-14(18)23-12(15(19)20)8-13(16)17/h3-7,12H,8H2,1-2H3,(H,16,17)(H,19,20)/b6-4+
InChI Key
FZQDBBBREHNBJN-GQCTYLIASA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89238-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)