Merck
PHL83843
trans-Coutaric acid
phyproof® Reference Substance
別名:
trans-p-Coumaroyltartaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O8
CAS番号:
分子量:
296.23
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O([C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C13H12O8/c14-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(15)21-11(13(19)20)10(16)12(17)18/h1-6,10-11,14,16H,(H,17,18)(H,19,20)/b6-3+/t10-,11-/m1/s1
InChI Key
INYJZRKTYXTZHP-NNPIPJJVSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83843-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)