Merck
PHL89177
( -)-キコル酸
phyproof® Reference Substance
別名:
(2R,3R)-2,3-ビス{[(2E)-3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-1-オキソ-2-プロペン-1-イル]オキシ}ブタン二酸, 2,3-ジ-trans-カフェオイル酒石酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O12
CAS番号:
分子量:
474.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1)[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI Key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89177-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)