Merck
1105315
USP
チコリ酸(Chicoric Acid)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,3-ジカフェオイル-L-酒石酸, チコリ酸(Cichoric acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O12
CAS番号:
分子量:
474.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chicoric acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI Key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Chicoric Acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Echinacea angustifolia
  • Echinacea pallida
  • Echinacea purpurea Aerial Parts
  • Echinacea purpurea Root
  • Echinacea Species Dry Extract Capsules
  • Echinacea Species Dry Extract Tablets
  • Echinacea Species Powder Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1105315-20MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ロスマリン酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000786
ロスマリン酸
クロロゲン酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1115545
クロロゲン酸
クロロゲン酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000569
クロロゲン酸
クロロゲン酸 primary reference standard
00500590
クロロゲン酸