Merck
PHL80355
Aristolochic acid C
phyproof® Reference Substance
別名:
10-Hydroxy-6-nitrophenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid IIIa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H9NO7
CAS番号:
分子量:
327.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥70.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c2c(c4c(c1)ccc(c4)O)c3c(cc2C(=O)O)OCO3
InChI
1S/C16H9NO7/c18-8-2-1-7-3-11(17(21)22)13-10(16(19)20)5-12-15(24-6-23-12)14(13)9(7)4-8/h1-5,18H,6H2,(H,19,20)
InChI Key
NBFGYDJKTHENDP-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80355-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)