グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
[Na+].COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C([O-])=O
InChI
1S/C17H11NO7.Na/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13;/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI Key
BQVOPWJSBBMGBR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A9451-250MG:
A9451-VAR:
A9451-BULK:
A9451-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック