アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
amine
ester
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
InChI
1S/C40H49F4NO12/c41-34-27-35(42)38(44)39(37(34)43)57-36(46)9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-26-55-24-22-53-20-18-51-16-14-49-12-10-45-40(47)56-28-33-31-7-3-1-5-29(31)30-6-2-4-8-32(30)33/h1-8,27,33H,9-26,28H2,(H,45,47)
InChI Key
NUMSYYFMYZRSKU-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11005-1000MG:
QBD11005-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)