Merck
D4651
Sigma-Aldrich
ジガラクトシルジグリセリド
≥93% (TLC), from whole wheat flour, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
whole wheat flour
品質水準
アッセイ
≥93% (TLC)
形状
lyophilized powder
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C18H34O13/c19-7-9-11(21)13(23)15(25)17(30-9)28-5-1-3-27-4-2-6-29-18-16(26)14(24)12(22)10(8-20)31-18/h9-26H,1-8H2
InChI Key
FROLUYNBHPUZQU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D4651-10MG-PW:
D4651-BULK:
D4651-VAR:
D4651-1MG:
D4651-10MG:
D4651-5MG:
D4651-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander Wacker et al.
Frontiers in plant science, 7, 264-264 (2016-03-26)
We tested the influence of two light intensities [40 and 300 μmol PAR / (m(2)s)] on the fatty acid composition of three distinct lipid classes in four freshwater phytoplankton species. We chose species of different taxonomic classes in order to