Merck
L5399
Sigma-Aldrich
リピッド A, ジホスホリル from Escherichia coli F583 (Rd mutant)
別名:
大腸菌由来のジホスホリル脂質 A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)OC1C(NC(=O)CC(CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(OCC2OC(OP(O)(O)=O)C(NC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C2O)OC(CO)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C94H178N2O25P2/c1-7-13-19-25-31-37-38-44-50-56-62-68-84(103)115-78(66-60-54-48-42-35-29-23-17-11-5)72-86(105)119-92-88(96-82(101)71-77(65-59-53-47-41-34-28-22-16-10-4)114-83(102)67-61-55-49-43-36-30-24-18-12-6)93(116-79(73-97)90(92)120-122(107,108)109)113-74-80-89(106)91(118-85(104)70-76(99)64-58-52-46-40-33-27-21-15-9-3)87(94(117-80)121-123(110,111)112)95-81(100)69-75(98)63-57-51-45-39-32-26-20-14-8-2/h75-80,87-94,97-99,106H,7-74H2,1-6H3,(H,95,100)(H,96,101)(H2,107,108,109)(H2,110,111,112)
InChI Key
GZQKNULLWNGMCW-UHFFFAOYSA-N
詳細
リピドAは、細菌に存在するリポ多糖(LPS)の基本構造です。
アプリケーション
リピドA、大腸菌由来のジホスホリルF583(Rd変異株)は以下の用途に使用されています。
  • さまざまなリピドA分子がin vitroで肺周皮細胞の増殖に与える影響を研究するために
  • THP-1およびJ774A.1細胞で、それぞれネオプテリンと亜硝酸塩について調べるために
  • 結合実験におけるリポ多糖(LPS)誘導体として
  • 脾細胞を刺激し、トール様受容体4(TLR4)に対するマイトジェン刺激として
生物化学的/生理学的作用
リピドAは、主にヒトのリポ多糖(LPS)の堅牢な免疫賦活活性に必須です。リピドAはLPSの疎水性ドメインであり、LPSを細菌の原形質膜に係留する役割を果たします。免疫学的に活性があり、免疫系により認識されるLPSの重要な構成要素です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5399-1MG:
L5399-5MG-PW:
L5399-1MG-PW:
L5399-BULK:
L5399-VAR:
L5399-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Graham Goldsworthy et al.
Journal of insect physiology, 49(8), 795-803 (2003-07-26)
Interactions between the locust endocrine and immune systems have been studied in vivo in relation to nodule formation and activation of the prophenoloxidase cascade in the haemolymph. Injection of bacterial lipopolysaccharide (LPS) extracted from Escherichia coli induces nodule formation in
Biological activities of lipid A complexed with bovine-serum albumin.
C Galanos et al.
European journal of biochemistry, 31(2), 230-233 (1972-12-04)
Effects of Endotoxin on Lung Pericytesin Vitro
Khoury J and Langleben D
Microvascular Research, 56(2), 71-84 (1998)
E E Ribi et al.
Cancer research, 39(11), 4756-4759 (1979-11-01)
We described elsewhere that the synergistic antitumor activity of endotoxic extracts from Re mutants of gram-negative bacteria and trehalose mycolate against guinea pig syngeneic line 10 tumor was abrogated after peptide substances accompanying these extracts had been removed. This activity
Attacin-an insect immune protein-binds LPS and triggers the specific inhibition of bacterial outer-membrane protein synthesis
Carlsson A, et al.
Microbiology, 144(8), 2179-2188 (1998)