由来生物
Escherichia coli
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O)[C@@]1(O[C@H]2[C@@H](O)C([C@H](O)CO)O[C@](C(O)=O)(OC[C@H]3O[C@@H](OC[C@H]4O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](NC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)O)=O)C(OC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)O)=O)[C@H]4O)C(NC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)OC(CCCCCCCCCCC)=O)=O)[C@@H](OC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)OC(CCCCC
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
SML2430-1MG:
SML2430-VAR:
SML2430-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.