安全性情報
L9764
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド(ラフ株) サルモネラ菌 セロタイプ minnesota Re595(Re変異)由来
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Salmonella enterica (Serotype minnesota Re 595 mutant)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
不純物
<3% Protein (Lowry)
white to yellow cast
溶解性
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、Salmonella Minnesota株Re 595 (Re変異体)から、フェノール-クロロホルム-石油エーテル抽出法を使用して調製されます。由来する株はATCC 49284です。Re 595株のLPSにおけるユニークな構造は、ヒト血小板における分泌と凝集を誘導することが示されています。
アプリケーション
  • グラム陰性菌の外膜外葉を模倣した LPS 単分子膜と可塑性物質との相互作用を支配する電荷と凝集パターン:この研究では、電荷と凝集パターンが、サルモネラ・エンテリカ血清型ミネソタ Re 595 のようなラフ型株のリポポリサッカリド(LPS)と可塑性物質との相互作用にどのような影響を及ぼすかを検討しました。この知見は、微生物の耐性メカニズムに関与する分子間相互作用の理解へ寄与するものです(Michel et al., 2015)。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)は、膜の外層に局在し、非胞被株の細胞表面上に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩と脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
フェノール-クロロホルム-石油エーテル抽出によって調製されます。
本製品は水(5 mg/mL)または細胞培養培地(1 mg/mL)に可溶であり、ぼんやりとした薄黄色の溶液を与えます。より濃い、濁った溶液(20 mg/mL)は、生理食塩水中で、ボルテックスおよび70~80 oCでの加熱によって調製されます。リポ多糖は、全ての溶媒中でミセルを形成する分子です。水やリン酸緩衝食塩水中では、濁った溶液になります。有機溶媒では透明な溶液を与えません。メタノールは、不溶物のある濁った懸濁液を与え、一方、水は均一なぼんやりとした溶液を与えます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L9764-50MG:
L9764-BULK:
L9764-5MG:
L9764-VAR:
L9764-5MG-PW:
L9764-10MG-PW:
L9764-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Kumar et al.
Parasite immunology, 34(7), 372-382 (2012-04-11)
Studies have shown that glycosylphosphatidylinositols (GPIs) of Plasmodium falciparum activate macrophages mainly through Toll-like receptor 2 (TLR2)-mediated signalling and to certain extent through TLR4-mediated signalling to induce proinflammatory cytokine production. However, the ability of parasite GPIs to activate dendritic cells
Ahsan F Malik et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(50), 20095-20100 (2011-11-24)
Implantation of biomaterials and devices into soft tissues leads to the development of the foreign body response (FBR), which can interfere with implant function and eventually lead to failure. The FBR consists of overlapping acute and persistent inflammatory phases coupled
Emmanuelle Kuhn et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(1), E75-E90 (2013-11-14)
The mineralocorticoid receptor (MR) exerts proadipogenic and antithermogenic effects in vitro, yet its in vivo metabolic impact remains elusive. Wild type (WT) and transgenic (Tg) mice overexpressing human MR were subjected to standard chow (SC) or high-fat diet (HFD) for
Xianzhu Wu et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(8), 4338-4348 (2010-03-17)
Dendritic cells (DCs) play a crucial role in the development of protective immunity to malaria. However, it remains unclear how malaria parasites trigger immune responses in DCs. In this study, we purified merozoites, food vacuoles, and parasite membrane fragments released
Anna E Karagianni et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 155(4), 219-228 (2013-08-28)
Alveolar macrophages (AMs) constitute the first line of defence in the lung of all species, playing a crucial role in the regulation of immune responses to inhaled pathogens. A detailed understanding of the function and phenotype of AMs is a