安全性情報
L6511
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド サルモネラ菌 セロタイプ typhimurium由来
purified by phenol extraction
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Salmonella enterica (Serotype typhimurium)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
phenol extraction
不純物
<3% Protein (Lowry)
white to faint yellow
溶解性
water: 4.90-5.10 mg/mL, slightly hazy to turbid, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、Salmonella typhimuriumからフェノール抽出されました。元株は、ATCC 7823です。このLPSは、ラットおよびモルモットにおける一酸化窒素合成酵素(NOS)の誘導に使用されています。
アプリケーション
リポ多糖(LPS)は、グラム陰性菌の細胞壁の特徴的な成分です。LPSとその脂質A部分は、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するトール様受容体タンパク質ファミリーのメンバーであるトール様受容体4(TLR4)によって、自然免疫系の細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポ多糖(LPS)は、膜の外層に局在し、無莢膜株においては、細胞表面上に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩と脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
本製品は、水(5 mg/mL)または細胞培養培地(1 mg/mL)に可溶であり、濁った薄黄色の溶液を与えます。より高濃度では、生理食塩水中で、ボルテックスおよび70~80oCの加温により、濁った溶液(20 mg/mL)が得られます。リポ多糖は、全ての溶媒中でミセルを形成する分子です。水およびリン酸緩衝食塩水中では、濁った溶液になります。有機溶媒では、透明な溶液にはなりません。メタノールは、浮遊物を含む濁った懸濁液ですが、水では均一な濁った溶液となります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L6511-100MG-PW:
L6511-10MG:
I-6738:
L6511-100MG:
L6511-25MG-PW:
L6511-VAR:
L6511-25MG:
L6511-BULK:
L6511-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sanjoy Kumar Bhunia et al.
Carbohydrate research, 345(17), 2542-2549 (2010-10-12)
A water-soluble polysaccharide, isolated from the hot water extract of the fruiting bodies of an edible mushroom, Lentinus squarrosulus (Mont.) Singer was found to contain d-galactose, l-fucose, and d-glucose in a molar ratio of nearly 1:1:5. Structural investigation of the
C Marcq et al.
Poultry science, 90(1), 59-67 (2010-12-24)
In this study, Salmonella enterica serovar Typhimurium challenge models were tested to identify the best conditions under which to perform the experimental infection of 3-wk-old broilers. Such a model would be useful to study the efficiency of therapeutic treatments that
Alejandro Carrillo-Jimenez et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 313-313 (2018-10-10)
Microglia, the resident immune cells of the brain, have multiple functions in physiological and pathological conditions, including Alzheimer's disease (AD). The use of primary microglial cell cultures has proved to be a valuable tool to study microglial biology under various
Li Liang et al.
Scientific reports, 3, 1043-1043 (2013-01-11)
Current serological diagnostic assays for typhoid fever are based on detecting antibodies against Salmonella LPS or flagellum, resulting in a high false-positive rate. Here we used a protein microarray containing 2,724 Salmonella enterica serovar Typhi antigens (>63% of proteome) and
Andrej Kovac et al.
Journal of neuroinflammation, 8, 139-139 (2011-10-15)
Brain microvascular pericytes are important constituents of the neurovascular unit. These cells are physically the closest cells to the microvascular endothelial cells in brain capillaries. They significantly contribute to the induction and maintenance of the barrier functions of the blood-brain