アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O
特徴および利点
Fmoc-N-amido-dPEG ®₁₂-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11006-1000MG:
QBD11006-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)