Merck
1.10077
Supelco
Lead Test Strips, colorimetric
greener alternative
20-500 mg/L (Pb), MQuant®
別名:
Lead chemical test strips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
製品名
Lead Test, colorimetric, 20-500 mg/L (Pb), MQuant®
詳細
semi-quantitative
品質水準
製品種目
MQuant®
特定アナライト
lead
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測定範囲
20-500 mg/L (Pb)
検出方法
colorimetric
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
詳細
Method: Colorimetric, with test strips and reagent, 20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/L (Pb), MQuant®
The MQuant® Lead test includes test strips and all necessary additional reagents and is suitable in environmental analysis. Not only in all aqueous media but also on metall surfaces it can be used to distinguish very easy between plumbiferous and non-plumbiferous metals. In acidic solution lead(II) ions react with rhodizonic acid to form a red complex. The concentration of lead(II) is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the lead concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Spectroquant® test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
  • Test strip with reduction
  • Recycled aluminum tube
  • Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
関連事項
Replaces: 10077-1
法的情報
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Chloride Test colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
Supelco
1.10079
Chloride Test
Free Fatty Acids colorimetric, MQuant®
Supelco
1.17046
Free Fatty Acids