Merck
S1061
Sigma-Aldrich
Stat-Maticプレートウォッシャー
Model II
別名:
プレートウォッシャー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.22
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Tricontinent 0980
サイズ
96 wells
廃棄容積
100, 200, 250 or 300 μL
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ユニットの内訳:500 mLのプラスチックボトル、288 mmのキャップアセンブリ(ボトルインレットおよびルアーフィッティング付き)、分注容量用スペーサー3点、30インチ長のタイゴンリモートインレットチューブ1点
外部のタンクからマイクロプレートの充填や洗浄を迅速、簡便、正確に行うことができます。不活性なポリプロピレンとガラスに、PTFEプランジャーが付いた構成。100、200、または250 μL用のスペーサーを挿入してマニフォールドをセットすれば、一度に8ウェルに分注できます(96ウェルプレート用スペーシングセット)。
特徴および利点
  • 96ウェルマイクロプレート用に設計された8ポートマニホールドで、容量100、200、250、または300 μLの液体を5%かそれ以上のウェル間精度で供給できます。
  • ポリプロピレン、PTFE、ガラス、セラミックでできており、破損の恐れがあるガラスの露出がないため、メンテナンスの手間がかかりません。
  • ほとんどの試薬と化学物質に対応する設計のため、′タンパク質ベースの試薬でも付着が起こりません。
  • フィルター付きエアベントが液体を汚染から守ります。
  • プライミングラインにより、ボトルを外さずにディスペンサーポートに再循環できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Haibiao Xie et al.
Cell death & disease, 12(1), 1-1 (2021-01-09)
TP53 is a classic tumor suppressor, but its role in kidney cancer remains unclear. In our study, we tried to explain the role of p53 in kidney cancer through the p53-related enhancer RNA pathway. Functional experiments were used to explore