Merck
Z370797
Sigma-Aldrich
Vaccu-Pette/96マルチウェルピペッター
polystyrene
別名:
96 well plate pipetting device, caviar dropper, multiwell pipettor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37876-0000
L × W ×直径
127 mm × 86 × 37 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
様々なマルチウェルのプロトコールで時間を大幅に節約するシンプルなアイデア商品です。96ウェルプレートを介して移す際には、Vaccu-Pette/96を大型のシリンジに接続し、ウェルごとに必要な容量の約100倍を吸引するだけで済みます。例えば、50 μL/ウェルの移動には、合計5 mLを吸引して移します。ウェルで増殖している細胞はリッジによって保護されているため、各ウェルの底の50 μLに届きません。ELISA、細胞傷害性、およびクローニングの作業に最適です。シリンジを使用しなくても、約15 μL/ウェルを取り出すことができ、96ウェルブロッティング用の効率的なツールとなります。35 mLシリンジは含まれません。
法的情報
Vaccu-Pette/96 is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)