Merck
BR704526
BRAND® 8-チャネルマニホールド
polypropylene, for QuikSip, BT-Aspirator
別名:
Accessories, Aspirator, Bottle-top Dispenser, Dispenser, QuikSip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
polypropylene
特徴
autoclavable
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 704526
関連するカテゴリー
詳細
BRAND社製QuikSip™ ボトルトップアスピレーターは、生物学、食品化学、医学で使用される一般的な実験室の液体の安全かつ迅速な吸引のために設計されています。マルチウェルプレートからの吸引には、この8チャンネルマニホールドをお使いください。
アプリケーション
吸引
特徴および利点
概要:
  • 上清の安全な除去(1回のプランジャー操作あたり最大25 ml)(例:生体液、栄養培地、極性溶媒、水性溶液)。
  • 真空ポンプ不要。
  • 細胞培養ユニットを用いた指先での真空コントロール。
  • 使い捨てのピペットチップ、マイクロピペット、ガラス製パスツールピペットに対応。
  • 細胞培養のアダプターと吸引チューブはDIN EN 285に準拠した121 °C(2 bar)でのオートクレーブ可、分注カートリッジとポンプユニットはオートクレーブ不可。
使用の制限:
  • 500 mbarまでの蒸気圧
  • 2.2 g/cm³までの密度
  • +15°Cから+40°Cの範囲で使用
  • 粘度500 mm² /s(粘性係数[mPas] = 動粘性係数 [mm² /s] x density [g/cm³)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1