Merck
BMSMW960012CM
Benchmark 12Channel Manifold
12-channel, manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.01
特徴
12-channel manifold
メーカー/製品名
Benchmark Scientific MW9600-12CM
詳細
12 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
アプリケーション
Washing microplates for ELISA assays
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)