物質
polypropylene plate
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Tricontinent 0822
サイズ
8 wells
色
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- ポリプロピレン
- 非無菌
外部のタンクからマイクロプレートの充填や洗浄を迅速、簡便、正確に行うことができます。不活性なポリプロピレンとガラスに、PTFEプランジャーが付いた構成。100、200、または250 μL用のスペーサーを挿入してマニフォールドをセットすれば、一度に8ウェルに分注できます(96ウェルプレート用スペーシングセット)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック