Merck
8.51035
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms)
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Fmoc-15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H33NO8
CAS番号:
分子量:
487.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
≥98% (TLC)
形状
oil
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C26H33NO8/c28-25(29)9-11-31-13-15-33-17-18-34-16-14-32-12-10-27-26(30)35-19-24-22-7-3-1-5-20(22)21-6-2-4-8-23(21)24/h1-8,24H,9-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
InChI Key
NUHRPLKTAAVHCZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
16-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
アプリケーション
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms) Novabiochem®. CAS 557756-85-1, molar mass 487.55 g/mol.
関連事項
Replaces: 01-63-0199
アナリシスノート
Colour (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 486.2 - 488.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2