Merck
8.51038
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms)
≥95% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H41NO10
CAS番号:
分子量:
575.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
製品名
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥93.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
フォーム
oil
反応適合性
reaction type: Pegylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
InChI Key
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
詳細
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
アプリケーション
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-34-9, molar mass 575.61 g/mol.
関連事項
Replaces: 01-63-0204
アナリシスノート
Color (visual): colourless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2