安全性情報
8.18282
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
for peptide synthesis
別名:
Di-tert-butyl dicarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
246-240-1
NACRES:
NA.22
製品名
Di-tert-butyl dicarbonate, for synthesis
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
56-57 °C/0.7 hPa
mp
20-24 °C
転移温度
flash point 37 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
詳細
合成用
アプリケーション
Di-tert-butyl dicarbonate for synthesis. CAS 24424-99-5, molar mass 218.25 g/mol.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Melting range (lower value)≥ 20 °CMelting range (upper value)≤ 24 °CIdentity (IR)passes testDue to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体