アッセイ
≥98.5% (N)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
InChI Key
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15531-VAR:
15531-1G:
15531-5G:
15531-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)