Merck
15481
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OSu
≥98.0% (HPLC)
別名:
Boc-L-フェニルアラニン N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22N2O6
CAS番号:
分子量:
362.38
Beilstein:
715573
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-152 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H22N2O6/c1-18(2,3)25-17(24)19-13(11-12-7-5-4-6-8-12)16(23)26-20-14(21)9-10-15(20)22/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,19,24)/t13-/m0/s1
InChI Key
NHUCANAMPJGMQL-ZDUSSCGKSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15481-VAR:
15481-5G:
15481-BULK:
15481-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)