Merck
15423
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OSu
≥99.0% (T), for peptide synthesis
別名:
Boc-glycine N-hydroxysuccinimide ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O6
CAS番号:
分子量:
272.25
Beilstein:
1549242
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
Boc-Gly-OSu, ≥99.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
強熱残分
≤0.05%
mp
165-167 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C11H16N2O6/c1-11(2,3)18-10(17)12-6-9(16)19-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17)
InChI Key
LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15423-INTR:
15423-BULK:
15423-5G:
15423-25G:
15423-1G:
15423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)