主要文書
8.53000
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Gly-OH, N-α-t.-Boc-glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO4
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
224-864-5
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
80-90 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
InChI Key
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Standard building block for introduction of glycine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0001
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml CH₂Cl₂): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3