製品名
Boc-Cys(Trt)-OH, 97%
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +27.5°, c = 1 in ethanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
143-146 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChI Key
JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
459313-VAR:
459313-5G:
459313-25G:
459313-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック