Merck
15387
Sigma-Aldrich
(Boc-Cys-OH)2
≥98% (CE)
別名:
Nα,Nα′-ジ-Boc-L-シスチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28N2O8S2
CAS番号:
分子量:
440.53
Beilstein:
2229312
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98% (CE)
光学活性
[α]20/D −120±3°, c = 2% in acetic acid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8S2/c1-15(2,3)25-13(23)17-9(11(19)20)7-27-28-8-10(12(21)22)18-14(24)26-16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3,(H,17,23)(H,18,24)(H,19,20)(H,21,22)/t9-,10-/m0/s1
InChI Key
MHDQAZHYHAOTKR-UWVGGRQHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15387-25G:
15387-VAR:
15387-5G:
15387-1G:
15387-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1