Merck
15375
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
別名:
Boc-S-tert-butylmercapto-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSSCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
309.45
Beilstein:
1982924
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
117-119 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI Key
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15375-BULK:
15375-VAR:
15375-1G:
15375-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)