主要文書
8.52006
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Acm)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-Cys(Acm)-OH, N-α-Fmoc-S-acetamidomethyl-L-cysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22N2O5S
CAS番号:
分子量:
414.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
製品名
Fmoc-Cys(Acm)-OH, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
147-150 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
thiol
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S(CNC(=O)C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-13(24)22-12-29-11-19(20(25)26)23-21(27)28-10-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3,(H,22,24)(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI Key
CSMYOORPUGPKAP-IBGZPJMESA-N
詳細
The side-chain Acm group is stable to TFA but can be removed with Hg(II) [1] or Ag(I) [2] to give cysteinyl peptides, or oxidatively with Tl(III) [3] or I2 [4] to generate cystinyl peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Literature references
[1] D. F. Veber, et al. (1972) J. Am. Chem. Soc., 94, 5456.
[2] M. Yoshida, et al. (1990) Chem. Pharm. Bull., 38, 273.
[3] N. Fujii, et al. (1987) Chem. Pharm. Bull., 36, 2339.
[4] B. Kamber, et al. (1980) Helv. Chim. Acta, 63, 899.
関連事項
Replaces: 04-12-1014
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
UV/VIS (E(450 bis 600 nm)): ≤ 50 mAU
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3