Merck
697222
Sigma-Aldrich
酸化タンタル(V)
−60 mesh, 99.5%
別名:
五酸化タンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ta2O5
CAS番号:
分子量:
441.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
粒径
−60 mesh
密度
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI Key
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
697222-VAR:
697222-25G:4548174013113
697222-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)