Merck
513571
Sigma-Aldrich
Luperox® 531M80、1,1-ビス(tert-アミルペルオキシ)シクロヘキサン 溶液
80 wt. % in odorless mineral spirits
別名:
1,1-Bis(tert-amylperoxy)cyclohexane solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10[OOC(CH3)2C2H5]2
CAS番号:
分子量:
288.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
濃度
80 wt. % in odorless mineral spirits
屈折率
n20/D 1.442
密度
0.898 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)CC
InChI
1S/C16H32O4/c1-7-14(3,4)17-19-16(12-10-9-11-13-16)20-18-15(5,6)8-2/h7-13H2,1-6H3
InChI Key
IMYCVFRTNVMHAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
重合開始剤
法的情報
アルケマ(Arkema)社製品。
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
513571-500ML:4548173942957
513571-BULK:
513571-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)