Merck
SML1868
Sigma-Aldrich
ブルサトール
≥95% (HPLC)
別名:
(+)-ブルサトール, (11β,12α,15β)-13,20-エポキシ-3,11,12-トリヒドロキシ-15-[(3-メチル-1-オキソ-2-ブテン-1-イル)オキシ]-2,16-ジオキソ-ピクラサ-3-エン-21-酸 メチルエステル, NSC 172924, ブルサトール, ヤタンシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32O11
CAS番号:
分子量:
520.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
由来生物
(Brucia javanica)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +35 to +44°, c = 0.5 in acetone
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(O)C(C[C@@]2(C)[C@@]1([H])C[C@]3([H])[C@]45[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](O)[C@](OC5)(C(OC)=O)[C@]4([H])[C@@H](OC(C=C(C)C)=O)C(O3)=O)=O
InChI
1S/C26H32O11/c1-10(2)6-15(28)37-18-20-25-9-35-26(20,23(33)34-5)21(31)17(30)19(25)24(4)8-13(27)16(29)11(3)12(24)7-14(25)36-22(18)32/h6,12,14,17-21,29-31H,7-9H2,1-5H3/t12-,14+,17+,18+,19+,20+,21-,24-,25+,26-/m0/s1
InChI Key
ZZZYHIMVKOHVIH-VILODJCFSA-N
アプリケーション
ブルサトールは、小腸虚血再灌流障害におけるNrf2(核因子赤血球由来2様2)の保護的役割の試験に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ブルサトールは、Nrf2(核因子赤血球由来2様2)のユビキチン化および分解を促進します。ブルサトールは、複数のリボソーム成分の発現をアップレギュレートし、高分子複合体機能を制御します。
ブルサトール(ブルタソール)は、幅広い細胞毒性を示す植物由来の天然クアシノイドです。
ブルサトール(ブルタソール)は植物由来の天然のクアシノイドであり、NRF2を含む細胞タンパク質(A549細胞に対する有効濃度<50 nM)の新規合成を阻害することにより、癌培養物(457の癌細胞株に対するIC50 <1 μM)に対し広域の細胞毒性を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
W Willingham et al.
Biochimica et biophysica acta, 654(2), 169-174 (1981-07-27)
The mechanism by which brusatol inhibits protein synthesis in rabbit reticulocytes has been investigated. When added to reticulocyte lysates, brusatol inhibits endogenous protein synthesis only after a lag of 2-4 min at 30 degrees C. During this period 80 S
Brusatol enhances the efficacy of chemotherapy by inhibiting the Nrf2-mediated defense mechanism.
Ren V, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108(4), 201014275-201014275 (2011)
Transcription factors Nrf2 and NF-κB contribute to inflammation and apoptosis induced by intestinal ischemia-reperfusion in mice.
Meng Q T, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 40(6), 1731-1740 (2017)
Application of mass spectrometry profiling to establish brusatol as an inhibitor of global protein synthesis.
Vartanian S, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 15(4), 1220-1231 (2016)
Steffan Vartanian et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 15(4), 1220-1231 (2015-12-30)
The KEAP1/Nrf2 pathway senses and responds to changes in intracellular oxidative stress. Mutations that result in constitutive activation of Nrf2 are present in several human tumors, especially non-small cell lung cancer. Therefore, compounds that inhibit Nrf2 activity might be beneficial