安全性情報
8.41424
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydroquinone
for synthesis
別名:
tert-Butylhydroquinone, 2-tert.-Butyl-1,4-dihydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O2
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
217-752-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
powder
自己発火温度
457 °C
有効性
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
295 °C/1013 hPa
mp
127-129 °C
転移温度
flash point 171 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
InChI Key
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 126 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類