Merck
1300004
USP
グアイアコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-メトキシフェノール, カテコールモノメチルエーテル, ピロカテコールモノメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
124.14
Beilstein:
508112
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.27 (vs air)
蒸気圧
0.11 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
guaiacol
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
グアヤコールは、2,4,6-トリクロロアニソールとともにワイン中でコルクを腐らせる原因物質です。この2つの化合物の抽出と定量化のための方法が開発されました。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1300004-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)