Merck
5.89571
Sigma-Aldrich
1,2-ジクロロベンゼン
99%, anhydrous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4Cl2
CAS番号:
分子量:
147.00
Beilstein:
606078
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
NACRES:
NA.22
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99%
bp:
178-180 °C (lit.)
蒸気圧:
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.1 (vs air)
蒸気圧
1.2 mmHg ( 20 °C)
1.6 mmHg ( 35 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
1198 °F
expl. lim.
9.2 %
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
−18-−17 °C (lit.)
密度
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体