Merck
329339
Sigma-Aldrich
1,4-ジクロロベンゼン-d4
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
重水素化-1,4-ジクロロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4Cl2
CAS番号:
分子量:
151.03
Beilstein:
2047072
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
329339-BULK:
329339-1G:4548173957180
329339-VAR:
329339-5G:4548173957197
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer