Merck
745464
Sigma-Aldrich
Sulfolane-d8
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D8O2S
分子量:
128.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(C1([2H])[2H])(=O)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
HXJUTPCZVOIRIF-SVYQBANQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
350.6 °F - closed cup
引火点(℃)
177 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
745464-BULK:
745464-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Melanie A Rehder Silinski et al.
Journal of analytical toxicology, 43(6), 477-481 (2019-05-03)
Sulfolane is an industrial solvent commonly used for extraction of aromatic hydrocarbons in the oil refining process, as well in the purification of natural gas. Its wide use and high solubility in water has led to contamination of groundwater. The