Merck
616540
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-d3
98 atom % D
別名:
Ethylene-d3 dibromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCDHCD2Br
分子量:
190.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
密度
2.214 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D,2D2
InChI Key
PAAZPARNPHGIKF-APAIHEESSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616540-BULK:
616540-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)