Merck
259020
Sigma-Aldrich
ジブロモメタン-d2
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
臭化メチレン-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2Br2
CAS番号:
分子量:
175.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
5.9 (vs air)
蒸気圧
34.9 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
含みます
copper as stabilizer
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.5381 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
2.505 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(Br)Br
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI Key
FJBFPHVGVWTDIP-DICFDUPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
259020-5X5G-N:
259020-5G:4548173934648
259020-BULK:
259020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PET evaluation of novel radiofluorinated reboxetine analogs as norepinephrine transporter probes in the monkey brain.
Schou M, et al.
Synapse, 53(2), 57-67 (2004)
Salla Lahdenpohja et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 63(9), 408-418 (2020-05-07)
Here, we describe the development of an in-house-built device for the fully automated multistep synthesis of the cannabinoid CB1 receptor imaging tracer (3R,5R)-5-(3-([18 F]fluoromethoxy-d2 )phenyl)-3-(((R)-1-phenylethyl)amino)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pyrrolidin-2-one ([18 F]FMPEP-d2 ), following good manufacturing practices. The device is interfaced to a HPLC and
[18 F] FMeNER-D2: Reliable fully-automated synthesis for visualization of the norepinephrine transporter.
Rami-Mark C, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 40(8), 1049-1054 (2013)