アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
溶解性
organic solvents: miscible
water: slightly soluble
密度
1.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Br)CBr
InChI
1S/C3H6Br2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
140961-VAR:
140961-BULK:
140961-500G:
140961-5G:
140961-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック