アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
30-32 °C/10 mmHg (lit.)
mp
10.5-11.5 °C (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
SMILES記法
CC(C)(C)N=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
InChI Key
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ge(100)表面でのtert-ブチルイソチオシアネートの吸着は、多重内部反射FTIR分光法、X線光電子分光法、密度汎関数理論モデリングを使用して研究されました。
アプリケーション
tert-ブチルイソチオシアネートは、ヘテロ構造表面実装金属有機フレームワークの最上層の孔径を変更するために使用されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
251852-25G:
251852-5G:
251852-BULK:
251852-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction of tert -butyl isocyanate and tert-butyl isothiocyanate at the Ge (100)- 2? 1 Surface.
Loscutoff PW, et al.
Surface Science, 604(19), 1791-1799 (2010)
Min Tu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(45), 16029-16035 (2013-08-10)
Heterostructured surface mounted metal-organic frameworks (SURMOFs) [Cu2(NH2-bdc)2(dabco)] (B) on top of [Cu2(bdc)2(dabco)] (A) were deposited on pyridyl-terminated Au covered QCM substrate using a step-by-step liquid phase epitaxial growth method. Sequentially, the pore size of the top layer [Cu2(NH2-bdc)2(dabco)] (B) was
E Fontana et al.
Current drug metabolism, 6(5), 413-454 (2005-10-27)
The inhibition of human cytochrome P450s (CYPs) is one of the most common mechanisms which can lead to drug-drug interactions. The inhibition of CYPs can be reversible (competitive or non-competitive) or irreversible. Irreversible inhibition usually derives from activation of a