Merck
142778
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミドジエチルアセタール
95%
別名:
1,1-ジエトキシ-N,N-ジメチルメチルアミン, 1,1-ジエトキシトリメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
147.22
Beilstein:
741889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N,N-ジメチルホルムアミド ジエチルアセタールはアルキンと共に、Me3SiClを仲介とする3成分カップリング反応を起こして2,3,4,5-4置換ピリジン誘導体を生成します
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミド ジエチルアセタールは、尿マトリックスにガスクロマトグラフィーを適用してコカインとその一次代謝物であるベンゾイルエクゴニンを定量するために使用されています
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
142778-10L:
142778-BULK:
142778-10G:
142778-50G:
142778-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Toshiaki Sasada et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6905-6908 (2008-07-30)
We have identified a Me3SiCl-mediated three-component coupling reaction of a functionalized enamine, N,N-dimethylformamide diethyl acetal, and an internal alkyne having an electron-withdrawing group that produces 2,3,4,5-tetrasubstituted pyridine derivatives in good to excellent yields via a single-step reaction.
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to