Merck
178535
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミドジイソプロピルアセタール
95%
別名:
1,1-ジイソプロポキシ-N,N-ジメチルメチルアミン, 1,1-ジイソプロポキシトリメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH[OCH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
175.27
Beilstein:
1901978
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
CC(C)OC(OC(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-7(2)11-9(10(5)6)12-8(3)4/h7-9H,1-6H3
InChI Key
XOZZATXWQMOVHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal was used in the quantification of cocaine and its metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
178535-5G:
178535-BULK:
178535-500G:
178535-25G:
178535-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to