安全性情報
8.00593
Sigma-Aldrich
Phthalonitrile
for synthesis
別名:
Phthalonitrile, 1,2-Benzenedicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CN)2
CAS番号:
分子量:
128.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
202-044-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
自己発火温度
>580 °C
有効性
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 ( in H2O)
mp
138-141 °C
転移温度
flash point >130 °C
溶解性
0.56 g/L
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N#Cc1c(cccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
InChI Key
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 138 °C
- upper value: ≤ 141 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1